Stampa…
Sodio etilato, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20871.0250 8.20871.1000 8.20871.9040 8.20871.9031 8.20871.9030
8.20871.0250EA 49 EUR
8.20871.0250 8.20871.1000 8.20871.9040 8.20871.9031 8.20871.9030
Sodio etilato, Sigma-Aldrich®
Sodio etilato
Formula: C₂H₅NaO
Punto di fusione: 260 °C
Densità: 0,868 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00012417
CAS Number: 141-52-6
EINECS: 205-487-5
UN: 3206
ADR: 4.2 (8),II
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 260 °C
Molar Mass 68.05 g/mol
Bulk Density 300 kg/m3
pH 13 (5 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 30 - 50 °C
Hazard Class 4.2
Hazard Class Description Spontaneously combustible material