Stampa…
Sodio diidrogeno fosfato monoidrato 98.0-102.0%, white crystalline powder ACS
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Sodio fosfato monobasico monoidrato
0823-1KGEA 199 EUR
0823-1KG 0823-2.5KG 0823-500G
Sodio diidrogeno fosfato monoidrato 98.0-102.0%, white crystalline powder ACS
Sodio diidrogeno fosfato monoidrato
Formula: NaH₂PO₄·H₂O
Peso molecolare: 137,99 g/mol
Punto di fusione: 100 °C
Densità: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149208
CAS Number: 10049-21-5
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 13,08734
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e3b73d9200cc18a9423c5b98ad4affbd4aca8a&vid=157acd87329018ceb32785aa9a0e00d2b2e3dc2b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Calcium <0.005%
Chloride ≤0.0005%
Heavy metals ≤0.001%
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤0.001%
pH (5%, Water) at 25 °C 4.1 - 4.5
Potassium ≤0.01%
Purity 98 - 102%
Sulphate ≤0.003%