Stampa…
Sodio diidrogeno fosfato, anidro ≥98.0%, per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Sodio fosfato monobasico
0571-2.5KGEA 521 EUR
0571-2.5KG 0571-500G 0571-100KG
Sodio diidrogeno fosfato, anidro ≥98.0%, per analisi
Sodio diidrogeno fosfato
Formula: NaH₂PO₄
Peso molecolare: 119.98 g/mol
Punto di fusione: ∼650 °C
Densità: 0.9996 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003527
CAS Number: 7558-80-7
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806
Visualizza i codici
Metalli pesanti (come Pb) 0.001%
Insolubili = 0.03%
Contenuto d'acqua (KF) = 0.3%
pH (1%, Acqua) @25°C 4.4 - 4.7
Purezza >= 98%