Stampa…
Butilmetacrilato stabilizzato, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Methacrylic acid butyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00585.0100 8.00585.0500
8.00585.0100EA 33.7 EUR
8.00585.0100 8.00585.0500
Butilmetacrilato stabilizzato, Sigma-Aldrich®
Butyl methacrylate
Formula: C₈H₁₄O₂
Peso molecolare: 142,2 g/mol
Punto di ebollizione: 163 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –75 °C
Densità: 0,8951 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009444
CAS Number: 97-88-1
EINECS: 202-615-1
UN: 2227
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Solubility 0.36 g/l (25 °C)
Melting Point -75 °C
Molar Mass 142.20 g/mol
Boiling Point 163 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.7 hPa (20 °C)
Flash Point 46 °C
Refractive Index 1.424 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.00 - 8.00 %(V)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 290 °C