Stampa…
Butilmetacrilato 99% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
216620010 216620051
ACRO216620010EA 58.5 EUR
ACRO216620010 ACRO216620051
Butilmetacrilato 99% stabilizzato
Butilmetacrilato
Formula: C₈H₁₄O₂
Punto di ebollizione: 163 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –75 °C
Densità: 0,89 g/cm³
Flash Pt: 41 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009444
CAS Number: 97-88-1
EINECS: 202-615-1
UN: 2227
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4225 to 1.4245 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 10 to 110 ppm MEHQ