Methyl methoxyacetate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 6290-49-9
Molecular Formula: CH3OCH2CO2CH3
Formula Weight: 104.11
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.3960
Boiling Point: 129-130°
Beilstein Reference: 1742944
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00008451
Formula:
C₄H₈O₃ Punto di ebollizione: 129…130 °C Densità: 1,051 Flash Pt: 35 °C (95 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008451 CAS Number: 6290-49-9 EINECS: 228-539-9 UN: 3272 ADR: 3,III |