Stampa…
Methoxyacetyl chloride 97% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
125700100 125700500 125702500
ACRO125700100EA 75.1 EUR
ACRO125700100 ACRO125700500 ACRO125702500
Methoxyacetyl chloride 97% stabilizzato
Methoxyacetyl chloride
Formula: C₃H₅ClO₂
Punto di ebollizione: 112…113 °C (760 mmHg)
Densità: 1,187 g/cm³
Flash Pt: 28 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000728
CAS Number: 38870-89-2
EINECS: 254-169-2
UN: 2920
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
Stabilizer 0.3 % MgO
Titration RCOCl ≥96.0 %