Stampa…
Litio metilato ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Metanolato di litio, Metilato di litio
44129.14 44129.22
44129.14EA 74.4 EUR
44129.14 44129.22
Litio metilato ≥98%
Litio metilato
Purity: 98+% CAS No.: 865-34-9 Molecular Formula: CH3LiO Formula Weight: 37.98 Physical Form: Powder Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: White Melting Point: 500° dec. Beilstein Reference: 3552389 UN No.: 3206 MDL No.: MFCD00036357
Formula: CH₃LiO
Peso molecolare: 37,98 g/mol
Punto di ebollizione: 64,6 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: >500 °C (dec.)
Densità: 0,865 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036357
CAS Number: 865-34-9
EINECS: 212-737-7
UN: 3206
ADR: 4.2,II