Lantanio (III) cloruro idrato ≥99.9%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Lantanio tricloruro idrato
Purity: 99.9%
CAS No.: 20211-76-1
Molecular Formula: LaCl3.xH2O
Formula Weight: 245.27(anhy)
Physical Form: Crystalline
Odour: Odourless
pH: 5
Melting Point: 91° dec.
Merck Reference: 14,5363
MDL No.: MFCD00149753
Formula:
Cl₃La·H₂O Peso molecolare: 263.28 Punto di ebollizione: 1000 Punto di fusione: 91 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149753 CAS Number: 20211-76-1 EINECS: 233-237-5 |