Stampa…
Lantanio (III) cloruro idrato 64,5 - 70%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
199151000 199155000 199150025
ACRO199151000EA 62.7 EUR
ACRO199151000 ACRO199155000 ACRO199150025
Lantanio (III) cloruro idrato 64,5 - 70%
Lantanio (III) cloruro idrato
Formula: Cl₃La·H₂O
Punto di ebollizione: 1000 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149753
CAS Number: 20211-76-1
EINECS: 233-237-5
UN: 1759
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance White Adhering crystals
Gravimetry 64.5 to 70 %