2-Decanone ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
|
Synonyms:
Decan-2-one
Purity: 97%
CAS No.: 693-54-9
Molecular Formula: CH3(CH2)7COCH3
Formula Weight: 156.27
Flash Point: 86°(187°F)
Refractive Index: 1.4250
Melting Point: 3°
Boiling Point: 210-212°
Beilstein Reference: 1747463
MDL No.: MFCD00009571
Formula:
C₁₀H₂₀O Peso molecolare: 156,27 g/mol Punto di ebollizione: 210…212 °C Punto di fusione: 3 °C Densità: 0,824 Flash Pt: 86 °C (187 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009571 CAS Number: 693-54-9 EINECS: 211-752-6 |