Stampa…
Dipotassium hexachloroosmate > 39% Os
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Potassium hexachloroosmate(IV)
197650010 197650050
ACRO197650010EA 208 EUR
ACRO197650010 ACRO197650050
Dipotassium hexachloroosmate > 39% Os
Dipotassium hexachloroosmate
Formula: Cl₆K₂Os
Peso molecolare: 481,14 g/mol
Punto di fusione: 600 °C
Densità: 3,42 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011371
CAS Number: 16871-60-6
EINECS: 240-893-6
UN: 3290
Visualizza i codici
Appearance Bordeaux to purple Powder
Assay ≥39 % (Os)