Stampa…
Etanolato di potassio ≥95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
14263.30 14263.A1
14263.30EA 134 EUR
14263.30 14263.A1
Etanolato di potassio ≥95%
Etanolato di potassio
Purity: 95% CAS No.: 917-58-8 Molecular Formula: C2H5KO Formula Weight: 84.16 Physical Form: Powder Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Pale yellow to pale brown Odour: Alcohol-like Melting Point: 250° dec. Solubility: Soluble in ethanol, ether UN No.: 3206 MDL No.: MFCD00054277
Formula: C₂H₅KO
Punto di fusione: 250 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00054277
CAS Number: 917-58-8
EINECS: 213-029-0
UN: 3206
ADR: 4.2,II