Triethylammonium dihydrogentrifluoride (∼37% HF)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Triethylamine trihydrofluoride, Triethylamine trishydrofluoride
CAS No.: 73602-61-6
Molecular Formula: C6H15N.3HF
Formula Weight: 161.21
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.3915
Melting Point: -29°
Boiling Point: 70°/15mm
Beilstein Reference: 5522945
UN No.: 1790
MDL No.: MFCD00043294
Formula:
C₆H₁₈F₃N Peso molecolare: 161.21 g/mol Punto di ebollizione: 70 °C (15 mmHg) Punto di fusione: –29 °C Densità: 0.990 Flash Pt: 87 °C (188 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00043294 CAS Number: 73602-61-6 EINECS: 277-550-5 UN: 1790 ADR: 8 II |