Ethynylcyclohexane ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Cyclohexylacetylene
Purity: 98%
CAS No.: 931-48-6
Molecular Formula: C8H12
Formula Weight: 108.18
Flash Point: 18°(64°F)
Refractive Index: 1.4540
Boiling Point: 130-132°
Beilstein Reference: 1815535
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00001513
Formula:
C₈H₁₂ Peso molecolare: 108,18 g/mol Punto di ebollizione: 130…132 °C Densità: 0,828 Flash Pt: 18 °C (64 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001513 CAS Number: 931-48-6 EINECS: 213-236-6 ADR: 3,II |