Stampa…
Tributylvinyltin 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Tri-n-butylvinyltin, Tributylvinylstannane
350000010 350000050 350000250
ACRO350000010EA 67.2 EUR
ACRO350000010 ACRO350000050 ACRO350000250
Tributylvinyltin 97%
Tributylvinyltin
Formula: C₁₄H₃₀Sn
Peso molecolare: 317,1 g/mol
Punto di ebollizione: 104…106 °C (3,5 mmHg)
Densità: 1,08 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009421
CAS Number: 7486-35-3
EINECS: 231-291-4
UN: 2788
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %