14-Heptacosanone ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 542-50-7
Molecular Formula: C27H54O
Formula Weight: 394.73
Melting Point: 76-79°
Beilstein Reference: 1796794
Formula:
C₂₇H₅₄O Punto di fusione: 76…79 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00026598 CAS Number: 542-50-7 EINECS: 208-815-5 |