Acido acetico 99 - 100% 99-100, Puriss., meetSpec_BP,Ph.Eur.,USP
Fornitore: Honeywell Chemicals
|
Pericolo
|
Synonyms:
Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
Formula:
H₃CCOOH Peso molecolare: 60.05 g/mol Punto di ebollizione: 118 °C (1.013 hPa) Punto di fusione: 16 °C Densità: 1.05 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 40 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00036152 CAS Number: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 UN: 2789 ADR: 8 II |
|
Assay | Min. 99 % |
Non-volatile matter | Max. 0.005 % |
Iron (Fe) | Max. 0.0005 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.0005 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.0005 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.0005 % |
Explosion Limit | 4 %, 59 °F |
Vapor Density | 2.07 (vs air) |
Autoignition Temperature | 800 °F |