5-Bromopentyl acetate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 15848-22-3
Molecular Formula: CH3CO2(CH2)5Br
Formula Weight: 209.09
Flash Point:
Formula:
C₇H₁₃BrO₂ Punto di ebollizione: 109…110 °C (15 mmHg) Densità: 1,255 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039204 CAS Number: 15848-22-3 EINECS: 239-961-8 |