Stampa…
4-Nitrophenyl acetate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: P-Acetoxynitrobenzene, 1-Acetoxy-4-nitrobenzene
L00314.09 L00314.18
L00314.09EA 36.5 EUR
L00314.09 L00314.18
4-Nitrophenyl acetate ≥98%
4-Nitrophenyl acetate
Purity: 98+% CAS No.: 830-03-5 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 77-79° Beilstein Reference: 515874
Formula: C₈H₇NO₄
Peso molecolare: 181.15 g/mol
Punto di fusione: 77…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007326
CAS Number: 830-03-5
EINECS: 212-593-5