4-Chlorobutyl acetate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Acetic acid 4-chlorobutyl ester
Purity: 98%
CAS No.: 6962-92-1
Molecular Formula: CH3CO2(CH2)4Cl
Formula Weight: 150.61
Flash Point: 64°(147°F)
Refractive Index: 1.4350
Boiling Point: 81-83°/11mm
Beilstein Reference: 1749681
MDL No.: MFCD00001013
Formula:
C₆H₁₁ClO₂ Peso molecolare: 150,6 g/mol Punto di ebollizione: 81…83 °C (11 mmHg) Densità: 1,076 Flash Pt: 64 °C (147 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001013 CAS Number: 6962-92-1 EINECS: 230-158-8 |