4-Bromobutyl acetate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
Acetic acid 4-bromobutyl ester
Purity: 98+%
CAS No.: 4753-59-7
Molecular Formula: CH3CO2(CH2)4Br
Formula Weight: 195.07
Flash Point: 109°(228°F)
Refractive Index: 1.4600
Boiling Point: 96-97°/15mm
Beilstein Reference: 1749695
MDL No.: MFCD00000263
Formula:
C₆H₁₁BrO₂ Peso molecolare: 195,06 g/mol Punto di ebollizione: 96…97 °C (15 mmHg) Densità: 1,348 Flash Pt: 109 °C (228 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000263 CAS Number: 4753-59-7 EINECS: 225-277-7 |