2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₁₆O₄ Punto di ebollizione: 210…220 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –25 °C Densità: 1,01 g/cm³ Flash Pt: 98 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041928 CAS Number: 112-15-2 EINECS: 203-940-1 |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4190 to 1.4230 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥98.5 % |