Stampa…
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14635.1000 8.14635.9033
8.14635.1000EA 111 EUR
8.14635.1000 8.14635.9033
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate, Sigma-Aldrich®
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate
Formula: C₈H₁₆O₄
Punto di ebollizione: 210 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –25 °C
Densità: 1,0114 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041928
CAS Number: 112-15-2
EINECS: 203-940-1
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -25 °C
Molar Mass 176.21 g/mol
Boiling Point 217 - 218 °C
Vapor Pressure 0.3 hPa (20 °C)
Flash Point 100 °C
Explosion Limit 1.5 %(V)
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 310 °C