2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 112-15-2
Molecular Formula: CH3CO2(CH2CH2O)2C2H5
Formula Weight: 176.21
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.4210
Melting Point: -25°
Boiling Point: 218-219°
Beilstein Reference: 1764643
Merck Reference: 14,1800
MDL No.: MFCD00041928
Formula:
C₈H₁₆O₄ Punto di ebollizione: 218…219 °C Punto di fusione: –25 °C Densità: 1,012 Flash Pt: 95 °C (203 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041928 CAS Number: 112-15-2 EINECS: 203-940-1 Merck Index: 14,1800 |