2-(2-butossietossi)etile acetato ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Diethyleneglycolmonobutyletheracetate, Diethylene glycol monobutyl ether acetate
Purity: 98%
CAS No.: 124-17-4
Molecular Formula: CH3CO2CH2CH2OCH2CH2O(CH2)3CH3
Formula Weight: 204.27
Flash Point: 115°(239°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.977
Refractive Index: 1.4260
Melting Point: -32°
Boiling Point: 237-241°
Beilstein Reference: 1771533
MDL No.: MFCD00009458
Formula:
C₁₀H₂₀O₄ Peso molecolare: 204,27 g/mol Punto di ebollizione: 237…241 °C Punto di fusione: –32 °C Densità: 0,977 Flash Pt: 115 °C (239 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009458 CAS Number: 124-17-4 EINECS: 204-685-9 |