2-(2-butossietossi)etile acetato, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₁₀H₂₀O₄ Punto di ebollizione: 246 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –32 °C Densità: 0,973 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 102 °C |
MDL Number:
MFCD00009458 CAS Number: 124-17-4 EINECS: 204-685-9 |
Solubility | 64 g/l (20 °C) |
Melting Point | -32 °C |
Molar Mass | 204.26 g/mol |
Boiling Point | 244 - 250 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 102 °C |
Refractive Index | 1.4262 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.0 - 5.3 %(V) |
Density | 0.98 g/cm3 (20 °C) |
pH | 3 - 4 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 290 °C |