Stampa…
1-Phenylethyl acetate, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43785.0100 8.43785.0500
8.43785.0100EA 66 EUR
8.43785.0100 8.43785.0500
1-Phenylethyl acetate, Sigma-Aldrich®
1-Phenylethyl acetate
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 94 °C (1013 hPa)
Densità: 1,058 g/cm³ (16 °C)
MDL Number: MFCD00008858
CAS Number: 93-92-5
EINECS: 202-288-5
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point -60 °C
Molar Mass 164.21 g/mol
Boiling Point 212 °C (1013 hPa)
Flash Point 91 °C
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 450 °C
Hill Formula C10H12O2