Stampa…
Acetato di fenilmercurio ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
37125.18 37125.30
37125.18EA 68.5 EUR
37125.18 37125.30
Acetato di fenilmercurio ≥98%
Acetato di fenilmercurio
Purity: 98% CAS No.: 62-38-4 Molecular Formula: C8H8HgO2 Formula Weight: 336.74 Physical Form: Powder Density: 2.4 Appearance: White to yellow Odour: Odourless Melting Point: 146-153° Solubility: Slightly soluble in water. Soluble in alcohol, benzene and glacial acetic acid Beilstein Reference: 3662930 Merck Reference: 14,7300 UN No.: 1674 MDL No.: MFCD00008691
Formula: C₈H₈HgO₂
Punto di fusione: 146…153 °C
Densità: 2,4
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008691
CAS Number: 62-38-4
EINECS: 200-532-5
UN: 1674
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,7300