Palladium(II) acetate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₄H₆O₄Pd Punto di fusione: 205 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012453 CAS Number: 3375-31-3 EINECS: 222-164-4 |
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 205 °C |
Molar Mass | 224.5 g/mol |
pH | 2 - 3 (H2O, 20 °C) (aqueous suspension) |