Formaldeide dietilacetale ≥99% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Ethylal, Diethoxymethane
Stabilization:
stabilizzato con BHT/Ionolo
Stabilized with 100 ppm BHT
Purity: 99%
CAS No.: 462-95-3
Molecular Formula: CH3CH2OCH2OCH2CH3
Formula Weight: 104.15
Flash Point: -5°(23°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.831
Refractive Index: 1.3740
Melting Point: -66°
Boiling Point: 87-88°
Beilstein Reference: 1697253
UN No.: 2373
MDL No.: MFCD00009246
Formula:
C₅H₁₂O₂ Punto di ebollizione: 87…88 °C Punto di fusione: –66 °C Densità: 0,831 Flash Pt: –5 °C (23 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009246 CAS Number: 462-95-3 EINECS: 207-330-6 UN: 2373 ADR: 3,II |