Stampa…
Solfato di bis (8-idrossichinolinio) monoidrato 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Quinolin-8-ol sulphate hydrate, Quinolin-8-ol hemisulphate hemihydrate, 8-Hydroxyquinoline sulphate monohydrate, 8-Hydroxyquinolinium hemisulphate hemihydrate, 8-Hydroxyquinoline hemisulphate salt hemihydrate
148451000 148455000 148450025
ACRO148451000EA 48.2 EUR
ACRO148451000 ACRO148455000 ACRO148450025
Solfato di bis (8-idrossichinolinio) monoidrato 98%
Solfato di bis (8-idrossichinolinio) monoidrato
Formula: C₁₈H₁₆N₂O₆S·1H₂O
Peso molecolare: 388,4 g/mol
Punto di fusione: 182 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149610
CAS Number: 207386-91-2
EINECS: 205-137-1
Visualizza i codici
Appearance Yellow Crystalline powder and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Water ≤4.5 %
Titration with CHA ≥97.5 %