Stampa…
Solfato di bis (8-idrossichinolinio) monoidrato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Quinolin-8-ol sulphate hydrate, Quinolin-8-ol hemisulphate hemihydrate, 8-Hydroxyquinoline sulphate monohydrate, 8-Hydroxyquinolinium hemisulphate hemihydrate, 8-Hydroxyquinoline hemisulphate salt hemihydrate
L02743.14 L02743.22
L02743.14EA 25.4 EUR
L02743.14 L02743.22
Solfato di bis (8-idrossichinolinio) monoidrato ≥99%
Solfato di bis (8-idrossichinolinio) monoidrato
Purity: 99% CAS No.: 207386-91-2 Molecular Formula: C18H14N2O2.H2SO4.H2O Formula Weight: 406.42 (388.40anhy) Melting Point: 176-179° Beilstein Reference: 3760550
Formula: C₁₈H₁₆N₂O₆S·1H₂O
Punto di fusione: 176…179 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149610
CAS Number: 207386-91-2
EINECS: 205-137-1