Stampa…
Cytochalasin B
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 7(S),20(R)-Dihydroxy-16(R)-methyl-10-phenyl-24-oxa[14]cytochalasa-6(12),13(E),21(E)-triene-1,23-dione
228090010 228090050 228090250
ACRO228090010EA 74.5 EUR
ACRO228090010 ACRO228090050 ACRO228090250
Cytochalasin B
Cytochalasin B
Formula: C₂₉H₃₇NO₅
Peso molecolare: 479,62 g/mol
Punto di fusione: 218…223 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00077704
CAS Number: 14930-96-2
EINECS: 239-000-2
UN: 1544
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
HPLC ≥98 %