Stampa…
Cytochalasin B
Fornitore: PanReac AppliChem
Synonyms: 7(S),20(R)-Dihydroxy-16(R)-methyl-10-phenyl-24-oxa[14]cytochalasa-6(12),13(E),21(E)-triene-1,23-dione
A7657.0010 A7657.0005
A7657.0010EA 632 EUR
A7657.0010 A7657.0005
Cytochalasin B
Cytochalasin B
Formula: C₂₉H₃₇NO₅
Peso molecolare: 479,62 g/mol
Punto di fusione: 218…221 °C
MDL Number: MFCD00077704
CAS Number: 14930-96-2
EINECS: 239-000-2
UN: 1544
ADR: 6.1,II