Cyclohexyltriphenylphosphonium bromide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 7333-51-9
Molecular Formula: C24H26BrP
Formula Weight: 425.36
Melting Point: 265-272°
Beilstein Reference: 3581012
Formula:
C₂₄H₂₆BrP Punto di fusione: 265…272 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00031667 CAS Number: 7333-51-9 EINECS: 230-834-2 |