Stampa…
Cyclohexylacetic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H31986.06 H31986.14
H31986.06EA 35.3 EUR
H31986.06 H31986.14
Cyclohexylacetic acid ≥98%
Cyclohexylacetic acid
Purity: 98% CAS No.: 5292-21-7 Molecular Formula: C8H14O2 Formula Weight: 142.2 Melting Point: 28-32° Boiling Point: 242-244° MDL No.: MFCD00001518
Formula: C₈H₁₄O₂
Punto di ebollizione: 242…244 °C
Punto di fusione: 28…32 °C
Densità: 1,007
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001518
CAS Number: 5292-21-7
EINECS: 226-132-0