Stampa…
Benzyl cyanoacetate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
L06644.14 L06644.22
L06644.14EA 85.2 EUR
L06644.14 L06644.22
Benzyl cyanoacetate ≥97%
Benzyl cyanoacetate
Purity: 97% CAS No.: 14447-18-8 Molecular Formula: NCCH2CO2CH2C6H5 Formula Weight: 175.18 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5195 Odour: Odourless Melting Point: 26-30° Boiling Point: 140°/0.8mm Beilstein Reference: 2096578 MDL No.: MFCD00051719
Formula: C₁₀H₉NO₂
Punto di ebollizione: 140 °C (0,8 mmHg)
Punto di fusione: 26…30 °C
Flash Pt: >100 °C (212 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051719
CAS Number: 14447-18-8