Stampa…
Coronene 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
110511000 110515000
ACRO110511000EA 44.3 EUR
ACRO110511000 ACRO110515000
Coronene 95%
Coronene
Formula: C₂₄H₁₂
Punto di ebollizione: 525 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 438…440 °C
Densità: 1,371 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00004134
CAS Number: 191-07-1
EINECS: 205-881-7
UN: 2811
Visualizza i codici
Appearance Yellow to green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Titration RCOCl ≥96.0 %