cis-2-Hexene 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 96%
CAS No.: 7688-21-3
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -25°(-13°F)
Refractive Index: 1.396
Boiling Point: 68-70°
Beilstein Reference: 1719019
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00066520
Formula:
C₆H₁₂ Punto di ebollizione: 68…70 °C Densità: 0,669 Flash Pt: –25 °C (–13 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00066520 CAS Number: 7688-21-3 EINECS: 231-697-1 UN: 3295 ADR: 3,II |