Stampa…
cis-2-Aminocyclohexanol hydrochloride 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
265850010 265850050
ACRO265850010EA 440 EUR
ACRO265850010 ACRO265850050
cis-2-Aminocyclohexanol hydrochloride 99+%
cis-2-Aminocyclohexanol hydrochloride
Formula: C₆H₁₄ClNO
Punto di fusione: 186…190 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143981
CAS Number: 6936-47-6
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 186 to 190 °C
Titration with HClO4 ≥99.0 %