Stampa…
Diaminomaleonitrile 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
B24328.14 B24328.22
B24328.14EA 37.4 EUR
B24328.14 B24328.22
Diaminomaleonitrile 98%
Diaminomaleonitrile
Purity: 98% CAS No.: 1187-42-4 Molecular Formula: C4H4N4 Formula Weight: 108.10 Melting Point: 178-182° dec. Beilstein Reference: 878333 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001870
Formula: C₄H₄N₄
Peso molecolare: 108,1 g/mol
Punto di ebollizione: 445 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 178…182 °C (dec.)
Densità: 1,360
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001870
CAS Number: 1187-42-4
EINECS: 214-697-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III