Stampa…
Benzyl chloroacetate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Benzyl 2-chloroacetate, Chloroacetic acid Benzyl ester
336160050 336160250
ACRO336160050EA 45.1 EUR
ACRO336160050 ACRO336160250
Benzyl chloroacetate 98%
Benzyl chloroacetate
Formula: C₉H₉ClO₂
Peso molecolare: 184,62 g/mol
Punto di ebollizione: 132 °C (12 mmHg)
Densità: 1,22 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
MDL Number: MFCD00157062
CAS Number: 140-18-1
EINECS: 205-400-0
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5240 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %