Stampa…
Carbazole, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20255.0005 8.20255.0250
8.20255.0005EA 25.7 EUR
8.20255.0005 8.20255.0250
Carbazole, Sigma-Aldrich®
Carbazole
Formula: C₁₂H₉N
Punto di ebollizione: 355 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 236 °C
Densità: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004960
CAS Number: 86-74-8
EINECS: 201-696-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Solubility 0.1 g/l (20 °C)
Melting Point 244 - 246 °C
Molar Mass 167.2 g/mol
Bulk Density 620 kg/m3
Boiling Point 355 °C (1013 hPa)
Flash Point 220 °C