Stampa…
Carbazole 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
108260050 108260250 108262500 108260010
ACRO108260050EA 23.2 EUR
ACRO108260050 ACRO108260250 ACRO108262500 ACRO108260010
Carbazole 96%
Carbazole
Formula: C₁₂H₉N
Peso molecolare: 167,21 g/mol
Punto di ebollizione: 355 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 240…246 °C
Densità: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 220 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004960
CAS Number: 86-74-8
EINECS: 201-696-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Yellow to beige to light brown Crystalline powder or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 240 to 246 °C
GC ≥95 %