Carbazole 95%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
A11448.18
A11448.22
A11448.36
A11448.18EA
40.6
EUR
A11448.18
A11448.22
A11448.36
Carbazole 95%
Carbazole
Purity: 95%
CAS No.: 86-74-8
Molecular Formula: C12H9N
Formula Weight: 167.21
Flash Point: 220°(428°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 354-356°
Beilstein Reference: 3956
Merck Reference: 14,1790
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00004960
Formula:
C₁₂H₉N Peso molecolare: 167,21 g/mol Punto di ebollizione: 354…356 °C Punto di fusione: 240…246 °C Densità: 1,150 Flash Pt: 220 °C (428 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004960 CAS Number: 86-74-8 EINECS: 201-696-0 ADR: 9,III Merck Index: 14,1790 |