Stampa…
Bilirubina 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
230220010 230225000 230220050
ACRO230220010EA 171 EUR
ACRO230220010 ACRO230225000 ACRO230220050
Bilirubina 99%
Bilirubina
Formula: C₃₃H₃₆N₄O₆
Punto di fusione: 192 °C
Densità: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00005499
CAS Number: 635-65-4
EINECS: 211-239-7
Visualizza i codici
Appearance Orange to red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
UV spectrophotometry ≥98.5 %
UV Lambda max 450 to 454 nm (in CHCl3)
Molar absorption coefficient ≥59600 l/(mol.cm) (at Lambda max, in CHCl3)