Stampa…
Norcamphor ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Oxonorbornane, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, Bicyclo[2.2.1]-2-heptanone, 2,5-Methanocyclohexanone, 2-Norbornanone
L01491.06 L01491.14
L01491.06EA 40.5 EUR
L01491.06 L01491.14
Norcamphor ≥98%
Norcamphor
Purity: 98+% CAS No.: 497-38-1 Molecular Formula: C7H10O Formula Weight: 110.16 Flash Point: 33°(91°F) Melting Point: 92-97° Boiling Point: 172-174° Beilstein Reference: 1209657 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00074823
Formula: C₇H₁₀O
Peso molecolare: 110,16 g/mol
Punto di ebollizione: 172…174 °C
Punto di fusione: 92…97 °C
Densità: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 33 °C (91 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00074823
CAS Number: 497-38-1
EINECS: 207-846-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III