Stampa…
Norharmane 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Norharman, 9H-Pyrido[3,4-b]indole
129265000 129260025 129261000
ACRO129265000EA 173 EUR
ACRO129265000 ACRO129260025 ACRO129261000
Norharmane 98%
Norharmane
Formula: C₁₁H₈N₂
Peso molecolare: 168,2 g/mol
Punto di fusione: 199…201 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004956
CAS Number: 244-63-3
EINECS: 205-959-0
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 198 to 202 °C
Titration Tertiary base ≥97.5 %