Stampa…
Norcamphor 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Oxonorbornane, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, Bicyclo[2.2.1]-2-heptanone, 2,5-Methanocyclohexanone, 2-Norbornanone
129250050 129250250 129251000
ACRO129250050EA 32.5 EUR
ACRO129250050 ACRO129250250 ACRO129251000
Norcamphor 99%
Norcamphor
Formula: C₇H₁₀O
Peso molecolare: 110,16 g/mol
Punto di ebollizione: 168…172 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 88…91 °C
Densità: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 33 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00074823
CAS Number: 497-38-1
EINECS: 207-846-1
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to white Adhering crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
UV at 320 nm A: ≤0.03
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤5 ppm
Titration with NaOH ≥99.0 %